Merck
42409
Supelco
Lewatit® MonoPlus M 800
~1.3 mmol/g
About This Item
UNSPSC-Code:
41116105
NACRES:
SB.52
Form
beads
Qualitätsniveau
Methode(n)
LPLC: suitable
Verlust
~50% loss on drying
Matrix
styrene-divinylbenzene
Aktive Matrixgruppe
quaternary amine
Partikelgröße
~0.6 mm
Kapazität
~1.3 mmol/g
Trenntechnik
anion exchange
Rechtliche Hinweise
Lewatit is a registered trademark of Lanxess Deutschland GmbH
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)