Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 ft | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 180,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
€ 180,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenavg. diam.
16 mm , when full
avg. flat width
25 mm (1.0 in.)
capacity
~60 mL/ft
General description
Typische Molekulargewicht-Ausschlussgrenze: 14.000
Packaging
In Rollen, getrocknet
Preparation Note
Das als Feuchthaltemittel enthaltene Glycerin kann durch Waschen der Schläuche für 3–4 Stunden unter fließendem Wasser entfernt werden. Schwefelverbindungen können durch die Behandlung der Schläuche mit einer 0,3%igen (w/v) Natriumsulfidlösung für 1 Minute bei 80 °C entfernt werden. Mit heißem Wasser (60 °C) für 2 Minuten waschen; anschließend mit einer 0,2%igen (v/v) Schwefelsäurelösung versauern und dann mit heißem Wasser abspülen, um die Säure zu entfernen. Diese Schläuche halten den Großteil der Proteine mit einem Molekulargewicht von 12.000 oder größer zurück.
Analysis Note
Kann mehr als nur Spuren von Glycerin und Schwefelverbindungen enthalten.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| capacity ~60 mL/ft | capacity ~10 mL/ft | capacity ~640 mL/ft | capacity ~175 mL/ft |
| avg. flat width 25 mm (1.0 in.) | avg. flat width 10 mm (0.4 in.) | avg. flat width 76 mm (3.0 in.) | avg. flat width 43 mm (1.7 in.) |
| avg. diam. 16 mm , when full | avg. diam. 6 mm , when full | avg. diam. 49 mm , when full | avg. diam. 27 mm , when full |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dialyseschlauch, Cellulosemembran
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?