Merck
GSWP02500
Millipore
MF-Millipore Membranfilter, Porengröße 0,22 µm
greener alternative
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white
Synonym(e):
MCE-Membranfilter, Porengröße 0,22 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Beschreibung
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
MF-Millipore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
18 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
Durchmesser
25 mm
Filterdurchm.
25 mm
Dicke
150 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
2%
Farbe
white
Brechungsindex
n/D 1.51
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.22 μm pore size
75 % porosity
Kapazität
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Blasenpunkt
≥3.52 bar, air with water at 23 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die MF-Millipore-Membranfilter sind aufgrund der Membranen mit biologisch inerten Gemischen aus Zelluloseacetat und Cellulosenitrat eines der am häufigsten bei Analyse- und Forschungsanwendungen eingesetzten Produkte.
Die MF-Millipore-Filter ohne Triton-Tenside enthalten einen geringen Anteil an Netzmitteln und weisen einen geringeren extrahierbaren Wassergehalt als MF-Millipore-Standardfilter auf.
Eigenschaften&Vorteile:
- vielseitig einsetzbarer Filter für Anwendungen der biologischen und ökologischen Überwachung
- in einem breiten Spektrum an Porengrößen in den Farben Schwarz oder Weiß, mit oder ohne Gitternetz erhältlich
- kompatibel mit Ethylenoxid-, Gammasterilisation und Autoklaven-Sterilisationsmethoden
Filtercode: GSWP
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Anwendung
  • Entkeimende Filtration
  • Bioassays
  • Isolierung virusähnlicher Partikel im Abwasser
  • Mikroplastikanalyse für Wasserqualitätsbestimmung
  • Nuklearsäurebindung, einschließlich eDNA
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Retention von: Mikroorganismus
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
  • Verwendungszweck: Retention oder Entfernen von biologischen Kontaminanten
  • Gebrauchsanweisung: Bei der Sterilfiltration einer Flüssigkeit durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) werden biologische Kontaminanten, einschließlich Bakterien, Schimmel und Hefe, auf effektive Weise entfernt. Mittels Flüssigkeitsfiltration durch Membranen mit einer Porengröße von 0,45 μm (oder größer) kann eine selektive Retention von größeren biologischen Kontaminanten erfolgen, um Mikroorganismen abzufangen oder deren Wachstum für die anschließende Kultivierung und Analyse zu begünstigen.
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren und von Wärmequellen fernhalten
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Rechtliche Hinweise
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)