Merck
GSWP01300
Millipore
MF-Millipore Membranfilter, Porengröße 0,22 µm
MF-Millipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic, white
Synonym(e):
MCE-Membranfilter, Porengröße 0,22 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Beschreibung
13 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
MF-Millipore
Millipore
Parameter
18 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
Durchmesser
13 mm
Filterdurchm.
13 mm
Dicke
150 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
2%
Farbe
white
Brechungsindex
n/D 1.51
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.22 μm pore size
75 % porosity
Kapazität
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Blasenpunkt
≥3.52 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Anwendung
  • Sterilizing filtration
  • Bioassays
  • Isolation of virus-like particles in wastewater
  • Microplastics analysis grade water
  • Nucleic acid binding, including eDNA
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
  • Verwendungszweck: Rückhaltung oder Entfernung von biologischen Verunreinigungen
  • Anwendungshinweise: Die Sterilfiltration von Flüssigkeiten durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) entfernt biologische Verunreinigungen, einschließlich Bakterien, Schimmelpilzen und Hefen. Für die selektive Rückhaltung größerer biologischer Verunreinigungen können Flüssigkeiten durch Membranen mit Porengrößen von 0,45 μm (oder größer) gefiltert werden, um Mikroorganismen für die nachfolgende Kultivierung abzuscheiden.
  • Lagerung: An einem trockenen Ort fernab von Wärmequellen aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Rechtliche Hinweise
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hiroyuki Imachi et al.
Nature, 577(7791), 519-525 (2020-01-17)
The origin of eukaryotes remains unclear1-4. Current data suggest that eukaryotes may have emerged from an archaeal lineage known as 'Asgard' archaea5,6. Despite the eukaryote-like genomic features that are found in these archaea, the evolutionary transition from archaea to eukaryotes