Y0002285
Croscarmellose Natrium
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
croscarmellose
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)