Fortfahren mit
33226
Glycin
99.7-101% (calc. to the dried substance), crystalline powder, suitable for IR spectroscopy, puriss. p.a., reag. Ph. Eur., buffer substance
Synonym(e):
Aminoessigsäure, Aminoethansäure, Glycokoll
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 36,70
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 139,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
75.07
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-272-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635782
€ 36,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Glycin, puriss. p.a., reag. Ph. Eur., buffer substance, 99.7-101% (calc. to the dried substance)
Quality Level
agency
USP/NF, reag. Ph. Eur.
grade
puriss. p.a.
assay
99.7-101% (calc. to the dried substance)
form
crystalline powder
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
impurities
≤0.001% heavy metals (as Pb), ≤0.02% ammonium (NH4), ≤0.1% water (Karl Fischer), ≤1.0% ninhydrin-positive substances
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
loss
≤0.5% loss on drying, 105°C, 2 h
pH
5.9-6.4 (20 °C, 5%)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60, 2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
cation traces
Fe: ≤5 mg/kg
suitability
in accordance for identity (IR)
functional group
amine, carboxylic acid
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Application
Glycin kann als Folgendes verwendet werden:
  • Ein Reaktant bei der durch natürlichen Ton katalysierten Spaltung und Polykondensation mit Pyrogallol.
  • Als Katalysator für die Knoevenagel-Reaktion zwischen Arylaldehyden und Malononitril zum Bilden einer C=C-Bindung.
  • Als Reagens für die metallfreie Synthese von Biarylen aus Arylsulfoxiden und Sulfonaniliden mittels sigmatroper Umlagerung.
Biochem/physiol Actions
Hemmender Neurotransmitter im Rückenmark; allosterischer Regulator von NMDA-Rezeptoren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
15527G7403410225
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
powder
form
powder, crystals or granules
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
technique(s)
electron microscopy: suitable
technique(s)
-
assay
99.7-101% (calc. to the dried substance)
assay
99-101% (based on anhydrous substance)
assay
≥99% (titration)
assay
≥98.5%
functional group
amine, carboxylic acid
functional group
-
functional group
-
functional group
amine, carboxylic acid
cation traces
Fe: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
Al: ≤0.0005%, As: ≤0.00001%, Ba: ≤0.0005%, Bi: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cd: ≤0.0005%, Co: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Li: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Mo: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.02%, Na: ≤0.02%, Ni: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, Sr: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%
cation traces
NH4+: ≤0.005%, heavy metals: ≤0.002% (by ICP)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alexander Carvajal-González et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 8), 2178-2192 (2014-06-22)
The clinical associations of glycine receptor antibodies have not yet been described fully. We identified prospectively 52 antibody-positive patients and collated their clinical features, investigations and immunotherapy responses. Serum glycine receptor antibody endpoint titres ranged from 1:20 to 1:60 000.
Richard A Felix et al.
Brain structure & function, 220(5), 2639-2652 (2014-06-30)
The mammalian superior paraolivary nucleus (SPON) is a major source of GABAergic inhibition to neurons in the inferior colliculus (IC), a well-studied midbrain nucleus that is the site of convergence and integration for the majority ascending auditory pathways en route
Zoé Husson et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(28), 9418-9431 (2014-07-11)
The principal neurons of the cerebellar nuclei (CN), the sole output of the olivo-cerebellar system, receive a massive inhibitory input from Purkinje cells (PCs) of the cerebellar cortex. Morphological evidence suggests that CN principal cells are also contacted by inhibitory
Global Trade Item Number
SKUGTIN
33226-50KG04061833546710
33226-1KG04061826736647
33226-6X1KG04061833546727
33226-250G04061826736654