Fortfahren mit
E1649
Ethylendiamin
meets USP testing specifications
Synonym(e):
1,2-Diaminoethan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 86,60
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CH2CH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.10
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-468-6
Beilstein/REAXYS Number:
605263
MDL number:
€ 86,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
vapor density
2.07 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 20 °C)
assay
98.6% (Gew)
form
liquid
autoignition temp.
716 °F
expl. lim.
16 %
reaction suitability
reagent type: chelator
refractive index
n20/D 1.4565 (lit.)
bp
118 °C (lit.)
mp
8.5 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble at 
density
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
InChI key
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... FNTA(2339)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E2626639108503550
assay
98.6% (Gew)
assay
≥99%
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
solubility
H2O: soluble at 
solubility
H2O: soluble at 
solubility
ethanol: soluble(lit.), water: miscible(lit.), water: very soluble(lit.)
solubility
H2O: soluble at 
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
8.5 °C (lit.)
mp
8.5 °C (lit.)
mp
8.5 °C (lit.)
mp
8.5 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylendiamin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
100.4 °F - closed cup
flash_point_c
38 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
107-15-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Ana Carolina M S Dias et al.
Biosensors & bioelectronics, 44, 216-221 (2013-02-23)
An immunosensor for the non-structural protein 1 (NS1) of the dengue virus based on carbon nanotube-screen printed electrodes (CNT-SPE) was successfully developed. A homogeneous mixture containing carboxylated carbon nanotubes was dispersed in carbon ink to prepare a screen printed working
Kavita Sablok et al.
Journal of hazardous materials, 248-249, 322-328 (2013-02-19)
Binding of electron-deficient trinitrotoluene (TNT) to the electron rich amine groups on a substrate form specific charge-transfer Jackson-Meisenheimer (JM) complex. In the present work, we report formation of specific JM complex on amine functionalized reduced graphene oxide/carbon nanotubes- (a-rGO/CNT) nanocomposite
Ofra Benny et al.
Nature biotechnology, 26(7), 799-807 (2008-07-01)
Targeting angiogenesis, the formation of blood vessels, is an important modality for cancer therapy. TNP-470, a fumagillin analog, is among the most potent and broad-spectrum angiogenesis inhibitors. However, a major clinical limitation is its poor oral availability and short half-life
Global Trade Item Number
SKUGTIN
E1649-250ML04061833602072
E1649-1L04061833602065