Fortfahren mit
422002
1,6-Diaminohexan
technical grade, 70%
Synonym(e):
1,6-Hexandiamin, HMDA, Hexamethylendiamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2(CH2)6NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1098307
eCl@ss:
32150319
Assay:
70%
Grade:
technical grade
Technique(s):
gas chromatography (GC): suitable
Bp:
111-130 °C
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical grade
Quality Segment
vapor density
4 (vs air)
assay
70%
form
liquid
expl. lim.
6.3 %
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
bp
111-130 °C
mp
42-45 °C (lit.)
solubility
alcohol: soluble(lit.), hydrocarbons: soluble(lit.), water: soluble(lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
NCCCCCCN
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2
InChI key
NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Ppm1a(24666)
General description
Hexamethylenediamine is a useful industrial intermediate widely used in the production of aliphatic and semi-aromatic polyamides. Analysis of 1,6-hexamethylenediamine (HDA) in aqueous solution, human urine and plasma by capillary gas chromatographic method with thermionic specific detection has been reported.
Hexamethylenediamine (1,6-Diaminohexane) is a linear aliphatic diamine. It reacts with various inorganic acids to afford mono and diacid salts. It can be prepared from adipic dinitrile via catalytic hydrogenation reaction.
Application
Hexamethylenediamine (1,6-hexanediamine, HDA ) may be used in the preparation of the following:
  • polyamides and their hydrolytic and fungal degradability was investigated
  • mullite ceramics
  • dialkyl hexamethylene-1,6-dicarbamate (AHDC), via trans-esterification reaction of HDA and alkyl carbamates (AC) using FeCl3 as catalyst
Other Notes
remainder water
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H1169652003247731
description
technical grade, 70%
description
98%
description
analytical standard
description
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
technical grade
grade
-
grade
analytical standard
grade
-
assay
70%
assay
98%
assay
≥98.0% (GC)
assay
99%
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
solubility
hydrocarbons: soluble(lit.), alcohol: soluble(lit.), water: soluble(lit.)
solubility
-
solubility
-
solubility
water: freely soluble
form
liquid
form
crystalline solid
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,6-Diaminohexan
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
201.2 °F
Flammpunkt (°C)
94 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
124-09-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)