Wichtige Dokumente
403601
Kieselgel
high-purity grade, pore size 100 Å, 70-230 mesh
Alle Fotos(1)
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352309
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Qualität
high-purity grade
Hersteller/Markenname
EMD Millipore®
Partikelgröße
63-200 μm
70-230 mesh
Porengröße
100 Å
bp
2230 °C
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Geeignet für die Niederdruck-LC.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Die Porengröße ermöglicht den Zugang von größeren gelösten Molekülen und Modifizierungsreagenzien als bei gewöhnlichem 60Å Kieselgel
Rechtliche Hinweise
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?