Wichtige Dokumente
270385
Tetrahydrofuran
≥99.9%, HPLC grade, suitable for HPLC, inhibitor-free
Synonym(e):
Butylenoxid, Oxolan, Tetramethylenoxid
About This Item
65-67 °C
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Tetrahydrofuran, HPLC grade, ≥99.9%, inhibitor-free
Qualität
HPLC grade
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Dampfdruck
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.9%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
610 °F
Aufgereinigt durch
glass distillation
Expl.-Gr.
1.8-11.8 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
<0.020% water
Abdampfrückstand
<0.0005%
Brechungsindex
n20/D 1.407 (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
65-67 °C
mp (Schmelzpunkt)
−108 °C (lit.)
Dichte
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 212 nm Amax: 1.00
λ: 250 nm Amax: 0.18
λ: 300 nm Amax: 0.02
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
SMILES String
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChIKey
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-6.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-21.2 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?