Wichtige Dokumente
39421
4-(Dimethylamino)zimtaldehyd
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
DMAC, DMACA
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
138-140 °C (lit.)
138-141 °C
Löslichkeit
chloroform/ethanol (1:1): 50 mg/mL, clear to very faintly turbid, yellow to deep red
SMILES String
CN(C)c1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C11H13NO/c1-12(2)11-7-5-10(6-8-11)4-3-9-13/h3-9H,1-2H3/b4-3+
InChIKey
RUKJCCIJLIMGEP-ONEGZZNKSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?