Fortfahren mit
8.22034
4-(Dimethylamino)-cinnamaldehyde
for synthesis
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
4-(Dimethylamino)-cinnamaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
2 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 76,20
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 140,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.910,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
4-[(CH3)2N]C6H4CH=CHCHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.23
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
228-267-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 76,20
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
mp
135-138 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C)(C)c1ccc(cc1)\C=C\C=O
InChI
1S/C11H13NO/c1-12(2)11-7-5-10(6-8-11)4-3-9-13/h3-9H,1-2H3/b4-3+
InChI key
RUKJCCIJLIMGEP-ONEGZZNKSA-N
Application
<ul>
<li><strong>High-resolution imaging of plant tissues:</strong> 4-dimethylaminocinnamaldehyde (DMACA) is used as a PA-specific fluorescent dye that allows localization of PAs at high resolution in cell walls and inside cells using confocal microscopy, revealing features of previously unreported wall-bound PAs (Chowdhury et al., 2022).</li>
<li><strong>Chromogenic reagent for dietary supplements:</strong> DMACA serves as a chromogenic reagent in a microplate spectrophotometric method, used for the analysis of indole-3-carbinol in dietary supplements, demonstrating its utility in enhancing the accuracy of supplement analysis (Chaisiwamongkhol et al., 2022).</li>
<li><strong>Development of fluorescent chemosensors:</strong> Utilized in the synthesis of the chemosensor NBF, which is employed for the detection of cyanide ions (Gao et al., 2022).</li>
</ul>
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 137 °C
Melting range (upper value): ≤ 140 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Dimethylamino)-cinnamaldehyde
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)