Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 34,80 |
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 34,80 |
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 51,90 |
2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 124,00 |
25 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 550,00 |
Über diesen Artikel
vapor pressure
0.5 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
410 °C
potency
1515 mg/kg LD50, oral (Rat), 1025 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.4-27 % (v/v)
pH
12.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
20 cSt(23 °C)
bp
171 °C/1013 hPa
mp
10.5 °C
transition temp
flash point 92.5 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI key
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Application
- Fortschritte in der Cyclotidstruktur und -aktivität: Ethanolamin wird im Rahmen der Rekonstruktion von Pseudoahnen-Cyclotiden untersucht, was neue Einblicke in die Peptidstabilität und mögliche pharmazeutische Anwendungen bietet (Jiang et al., 2024).
Analysis Note
Dichte (d 20 °C/4 °C): 1,015–1,016
Wasser (K. F.): ≤ 0,25 %
Sulfatasche: ≤ 0,1 %
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay 98.0-100.5% (acidimetric) | assay 98.0-100.5% (acidimetric) | assay ≥99.0% |
| Quality Level 200 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. no temp limit | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
| pH 12.1 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH 12.1 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH 12.1 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH - |
| density 1.02 g/cm3 at 20 °C | density 1.02 g/cm3 at 20 °C | density 1.02 g/cm3 at 20 °C | density 1.012 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethanolamin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup