Fortfahren mit
SML0714
FSLLRY-NH2 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 117,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C39H60N10O8 · xC2HF3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
796.96 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 117,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(=O)N[C@@H](Cc2ccc(cc2)O)C(=O)N)C(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C39H60N10O8/c1-22(2)17-30(36(55)45-28(11-8-16-44-39(42)43)35(54)46-29(33(41)52)20-25-12-14-26(51)15-13-25)47-37(56)31(18-23(3)4)48-38(57)32(21-50)49-34(53)27(40)19-24-9-6-5-7-10-24/h5-7,9-10,12-15,22-23,27-32,50-51H,8,11,16-21,40H2,1-4H3,(H2,41,52)(H,45,55)(H,46,54)(H,47,56)(H,48,57)(H,49,53)(H4,42,43,44)/t27-,28-,29-,30-,31-,32-/m0/s1
InChI key
KMSCNWHRNILNRJ-JNRWAQIZSA-N
Application
FSLLRY-NH2 trifluoroacetate salt has been used as a protease-activated receptor 2 (PAR2) inhibitor to test its effects on urinary tract infections (UTIs) in a murine model.[1] It has also been used to study the clinical itch datasets from phase 3 clinical trials for moderate-to-severe AD in atopic dermatitis (AD)-associated acute itch flare mice model[2]in rats.[3]
Biochem/physiol Actions
FSLLRY-NH2 is a peptide antagonist of the protease activated receptor 2 (PAR2).
FSLLRY-NH2 is a peptide antagonist of the protease activated receptor 2 (PAR2). The peptide blocks agonist induced itching in rodent models. In cell based assays, the peptide inhibits agonist-induced cardiocyte remodeling, and production of cytokines by endothelial cells.
The ability of FSLLRY-NH2 to decrease visceral hypersensitivity (VH) suggests that PAR2 is involved in the maintenance of VH.[3]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T7830U5635W3020
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
white to tan
color
-
color
white to off-white
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)