Wichtige Dokumente
36691
Dicyclopentadien
purum, ≥95.0% (GC)
Synonym(e):
4,7-Methano-3a,4,7,7a-tetrahydroinden, Cyclopentadien dimer, DCPD
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Assay
≥95.0% (GC)
Enthält
~0.05% 2,6-di-tert.-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.511
bp
170 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
33 °C (lit.)
Dichte
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1C=CC2C3CC(C=C3)C12
InChI
1S/C10H12/c1-2-9-7-4-5-8(6-7)10(9)3-1/h1-2,4-5,7-10H,3,6H2/t7-,8+,9?,10?/m0/s1
InChIKey
HECLRDQVFMWTQS-AFWXGSBKSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
89.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?