Fortfahren mit
414565
Divinylbenzol
technical grade, 80%
Synonym(e):
Diethenylbenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 85,40
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4(CH=CH2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.19
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
€ 85,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical grade
Quality Segment
vapor density
4.5 (vs air)
vapor pressure
0.9 mmHg ( 30 °C)
assay
80%
form
liquid
autoignition temp.
878 °F
contains
1000 ppm p-tert-butylcatechol as inhibitor
expl. lim.
0.7 %, 75 °F, 6.5 %, 130 °F
refractive index
n20/D 1.561 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
density
0.914 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=Cc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H10/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3-8H,1-2H2
InChI key
MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
General description
Divinylbenzol (DVB) besteht aus einer Kombination von meta- und para-Isomeren von DVB und Ethylvinylbenzol. Es kann durch anionische Polymerisation als Monomer in der Herstellung von linearem Polydivinylbenzol verwendet werden.
Divinylbenzol (DVB) ist ein zweifach ungesättigter Monomer. DVB wird zusammen mit Styrol als Comonomer in der Herstellung von vernetzten Polymeren eingesetzt. Darüber wurde bereits mehrmals anhand von Beispielen berichtet. Polymerisation mit hohen Konzentrationen an DVB ergibt Popcornpolymere.
Application
DVB wird in polymeren Kern-Schale-Nanopartikeln und als Vernetzungsmittel verwendet. DVB kann als Monomer bei der Synthese von hochvernetzten makroporösen Styrol/DVB-Polymeren verwendet werden. Es kann darüber hinaus auch bei der Synthese von monodispergierten Poly-DVB-Mikrosphären verwendet werden.
Dank seiner hohen Reaktivität kann DVB mit Schwefel kopolymerisiert werden. Es kann als Kathodenmaterial in Lithium-Schwefelbatterien eingesetzt werden. Es kann auch als Vernetzer zur Erhöhung der Stabilität und Verringerung der Template-Leckage von molekular aufgedruckten Polymeren (MIPs) verwendet werden. DVB kann zur Bildung von Poly(divinylbenzol) polymerisiert werden, welches zum Aufbau von Aktivkohlemonolithen karbonisiert werden kann.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
169099
description
technical grade, 80%
description
technical grade, 55%
assay
80%
assay
-
grade
technical grade
grade
technical grade
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
0.914 g/mL at 25 °C
density
0.912 g/mL at 25 °C
form
liquid
form
liquid
contains
1000 ppm p-tert-butylcatechol as inhibitor
contains
≤1500 ppm p-tert-butylcatechol as inhibitor
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Divinylbenzol
Flammpunkt (°F)
147.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
64 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zielorgane
Respiratory system
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf