Common methods used to remove the stabilizer include vacuum distillation and a base wash. A literature search is recommended for a more detailed protocol.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.19
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
215-325-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
0.9 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
470 °C
potency
4100 mg/kg LD50, oral (Rat), 8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.1-6.2 % (v/v)
bp
195 °C/1013 hPa
mp
-88 °C
transition temp
flash point 77 °C
solubility
5 mg/L
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3-8H,1-2H2
InChI key
MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
General description
(stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin) für die Synthese
Application
Divinylbenzol (stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin) für die Synthese. CAS-Nr. 1321-74-0, Molarmasse 130,18 g/mol.
Analysis Note
Assay-Isomere (GC, Fl%)60,0–65,0 % (a/a)Dichte (d 20 °C/ 4 °C)0,913–0,916Assay-Isomere Ethylvinylbenzol (GC, Fl%)34,0–39,0 % (a/a)Identität (IR)entsprichtDas Material ist mit 4-tert-Butylbrenzcatechin stabilisiert. Zum Zeitpunkt der Analyse wurde ein Stabilisatorgehalt von > 300 ppm ermittelt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Divinylbenzol
flash_point_f
170.6 °F
flash_point_c
77 °C
target_organs
Respiratory system
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Is there any specific suggested experiment to remove stabilizer 4-tert-butylpyrocatechol?