Merck
34850-M
Sigma-Aldrich
Aceton
suitable for HPLC, ≥99.8%
About This Item
Lineare Formel:
CH3COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.08
Beilstein:
635680
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12190000
eCl@ss:
39021201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.02
Qualität
HPLC grade
Dampfdichte
2 (vs air)
Dampfdruck
184 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.8%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
465 °C (869 °F)
Expl.-Gr.
13.2 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water (Karl Fischer)
Durchlässigkeit
330 nm, ≥15%
335 nm, ≥50%
340 nm, ≥80%
350 nm, ≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.359 (lit.)
pH-Wert
(5 - 6 at 395 g/l at 20 °C (68 °F))
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−94 °C (lit.)
Löslichkeit
water: miscible
Dichte
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
general analytical
Format
neat
SMILES String
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChIKey
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Mischungen von TiO2 (P25) mit seltenen Erdoxiden (La2O3 oder Y2O3), die bei 700 °C oder 650 °C kalziniert wurden, führen zu einer Oxidation von Aceton. Seine Aldolkondensation in der Dampfphase wurde über MgO untersucht, das mit Alkali- (Li, Na, K und Cs) oder Erdalkalimetallionen (Ca, Sr und Ba) gefördert wurde. Es durchläuft eine Aldolkondensation in Anwesenheit von Mg-Al schichtförmigen Doppelhydroxiden (LDH) als Katalysatoren und Cl- und/oder CO32- als ausgleichende Anionen, um Diacetonalkohol und Mesityloxid freizusetzen. Beschrieben wurde die enantioselektive Aldolkondensation von Aceton mit verschiedenen Isatinen in Anwesenheit von Dipeptiden (Katalysator).
Anwendung
Aceton wurde bei der Herstellung einer 13 Gew.%-igen amorphen Poly(Milchsäure)-(PLA-)Lösung verwendet, die für die Herstellung von elektrogesponnenen PLA-Membranen erforderlich war.
Die Lumineszenz-Intensität von Aceton ist abhängig von den Komponenten in der Lösung. Die Absorption von UV-Licht durch Aceton führt zur Photolyse und der Bildung von Radikalen .
Verpackung
Sonstige Hinweise
Wichtiger Hinweis
  • Die Artikelnummer 34850-4X2.5L-M wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 34850-2.5L-M, die physisch identisch ist und exakt dieselben Spezifikationen aufweist.
  • Die Artikelnummer 34850-6X1L-M wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 34850-1L-M, die physisch identisch ist und exakt dieselben Spezifikationen aufweist.
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.00 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gianluigi Luppi et al.
The Journal of organic chemistry, 70(18), 7418-7421 (2005-08-27)
[reaction: see text] The aldol condensation of acetone with several isatins is described. The desired compound was obtained in quantitative yield and with good enantioselectivities up to 77%. The best results were obtained with 10 mol % H-D-Pro-L-beta3-hPhg-OBn as a
Artikel
Nonylphenols (NP) are ubiquitous substances that have been detected in highly diverse foodstuff. As breakdown products of nonylphenol ethoxylates, NP could end up in the aquatic environment. This article presents a rapid method for NP detection in surface water by planar solid phase extraction – planar yeast estrogen screen (pSPE-pYES).