Quality Segment
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss.
assay
≥99% (GC)
form
liquid
quality
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
expl. lim.
13.2 %
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
acidity or alkalinity, complies, reducing matter, complies, related subst., complies (GC), residual solvents, complies, water-insoluble matter, complies, ≤0.0001% heavy metals (as Pb), ≤0.0002% benzene (GC), ≤0.002% non-volatile matter, ≤0.05% 2-propanol (GC), ≤0.05% methanol (GC), ≤0.3% water (Karl Fischer)
refractive index
n
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
density
0.790-0.792 g/mL at 20 °C, 0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
complies for appearance of solution, complies for identity (IR)
format
neat
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Ozonolyse von Alkenen zu Aldehyden oder Ketonen in Gegenwart von gelöstem Wasser.
- Katalysatorfreie Glycerolyse von Sonnenblumenöl zur Synthese von Teilglyceriden.
- Polymerisation freier Radikale von Styrol zur Synthese von Polystyrol.
- Lipase-katalysierte Veresterung von Isoascorbinsäure mit Palmitinsäure zur Bildung von Isoascorbylpalmitat.
Features and Benefits
- Relativ geringe Toxizität verglichen mit anderen industriellen Lösungsmitteln
- Hohe Flüchtigkeit
- Ozon-stabiles Lösungsmittel
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aceton
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?