Fortfahren mit
32985
Penicillin G-d7 N-Ethylpiperidiniumsalz
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
Benzylpenicillin-d7 N-Ethylpiperidiniumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 364,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23D7H26N3O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
454.63
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 364,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
mass shift
M+7
SMILES string
CCN1CCCCC1.[2H]c2c([2H])c([2H])c(c([2H])c2[2H])C([2H])([2H])C(=O)N[C@H]3[C@H]4SC(C)(C)[C@@H](N4C3=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.C7H15N/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);2-7H2,1H3/t11-,12+,14-;/m1./s1/i3D,4D,5D,6D,7D,8D2;
InChI key
KLNSFLVJJKLEDK-RSWIJXEESA-N
General description
Chemical structure: β-lactam
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4661646609A0166
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
mass shift
M+7
mass shift
-
mass shift
-
mass shift
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
32985-10MG04061826725672