Fortfahren mit
33700
Danofloxacin
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
Advocin®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 70,70
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H20FN3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
357.38
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 70,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
grade
analytical standard
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
SMILES string
CN1C[C@@H]2C[C@H]1CN2c3cc4N(C=C(C(O)=O)C(=O)c4cc3F)C5CC5
InChI
1S/C19H20FN3O3/c1-21-7-12-4-11(21)8-22(12)17-6-16-13(5-15(17)20)18(24)14(19(25)26)9-23(16)10-2-3-10/h5-6,9-12H,2-4,7-8H2,1H3,(H,25,26)/t11-,12-/m0/s1
InChI key
QMLVECGLEOSESV-RYUDHWBXSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
Advocin is a registered trademark of Pfizer, Inc.
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
325433251232414
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
product line
VETRANAL®
product line
VETRANAL®
product line
VETRANAL®
product line
VETRANAL®
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)