Wichtige Dokumente
243981
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (Davisil Grade 62), 60-200 mesh
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Kieselgel, high-purity grade (Davisil Grade 62), pore size 150 Å, 60-200 mesh
Qualität
high-purity grade (Davisil Grade 62)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Davisil®
Methode(n)
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
300 m2/g
Matrix
Silica
Aktive Matrixgruppe
silica
Partikelgröße
60-200 mesh
75-250 μm
Porengröße
1.15 cm3/g pore volume
150 Å
bp
2230 °C
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction[1]
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?