Fortfahren mit
224529
3-Chlor-4-hydroxyphenylessigsäure
99%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 202,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClC6H3(OH)CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.59
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
251-643-0
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
€ 202,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
powder
mp
108-110 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, chloro
SMILES string
OC(=O)Cc1ccc(O)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-6-3-5(4-8(11)12)1-2-7(6)10/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
InChI key
IYTUKSIOQKTZEG-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Chloro-4-hydroxyphenylacetic acid is an auxin influx inhibitor. It is one of the major chlorinated metabolite of chlorotyrosine.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H49901542903550337
description
99%
description
≥99%
description
98%
description
97%
assay
99%
assay
≥99%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
108-110 °C (lit.)
mp
129-133 °C (lit.)
mp
-
mp
126-130 °C (lit.)
form
powder
form
-
form
-
form
-
functional group
chloro, carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
fluoro, iodo, chloro
functional group
chloro, ester, aldehyde
3-Chloro-4-hydroxyphenylacetic acid 100g
-
-
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)