Fortfahren mit
20689
Hamilton® GASTIGHT® Spritze, Serie 1700
1725N, volume 250 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE plunger tip, bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
22s ga (bevel tip)
description
Gastight®
feature
needle type N (cemented)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 81100
needle L
51 mm (2 in.)
volume
250 μL
General description
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Application
It has been used in calibrating the instrument used for the analysis of dissolved gases by headspace sampling GC with thermal conductivity, flame ionization and FPD detectors.
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
206882097220973
material
PTFE plunger tip, bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
PTFE plunger tip, bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
PTFE plunger tip, bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
PTFE plunger tip, bevel tip stainless steel needle (point style 2)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
feature
needle type N (cemented)
feature
needle type N (cemented)
feature
needle type N (cemented)
feature
needle type N (cemented)
description
Gastight®
description
Gastight®
description
Gastight®
description
Gastight®
manufacturer/tradename
Hamilton 81100
manufacturer/tradename
Hamilton 81000
manufacturer/tradename
Hamilton 80000
manufacturer/tradename
Hamilton 80200
needle size
22s ga (bevel tip)
needle size
22s ga (bevel tip)
needle size
26s ga (bevel tip)
needle size
22s ga (bevel tip)
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Analysis of dissolved gases by headspace sampling gas chromatography with column and detector switching. Preliminary results.
Sarradin, Pierre-Marie, and Jean-Claude Caprais.
Analytical Communications, 33.10, 371-373 (1996)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
2068904061838079626