Merck
26156
Hamilton® Kolbenbausätze mit Spitzen für die Serien 1000, 1700 und 1800
for use with Hamilton 1725 (LT, N, RN, or TLL), pkg of 1 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE plunger tip
size
250 μL
feature
1725LT, N, RN, or TLL
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 1162-03
compatibility
for use with Hamilton 1725 (LT, N, RN, or TLL)
General description
Für die Reparatur von Hamilton Spritzen der Serien 1000, 1700 und 1800. Diese Kolben passen nicht in Sample-Lock-Spritzen.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)