Fortfahren mit
24586
Hamilton® GASTIGHT® Spritze, Serie 1700
1702N, volume 25 μL, needle size 22s ga (side-port), needle L 51 mm (2 in.)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE plunger tip, cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
needle size
22s ga (side-port)
description
Gastight®
feature
needle type N (cemented)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80239
needle L
51 mm (2 in.)
volume
25 μL
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
207082458520705
material
PTFE plunger tip, cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
material
PTFE plunger tip, cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
material
PTFE plunger tip, cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
material
PTFE plunger tip, cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80239
manufacturer/tradename
Hamilton 81243
manufacturer/tradename
Hamilton 80039
manufacturer/tradename
Hamilton 81139
feature
needle type N (cemented)
feature
needle type N (cemented)
feature
needle type N (cemented)
feature
needle type N (cemented)
needle size
22s ga (side-port)
needle size
22 ga (side-port)
needle size
26s ga (side-port)
needle size
22s ga (side-port)
volume
25 μL
volume
0.5 mL
volume
10 μL
volume
250 μL
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)