Fortfahren mit
32319
Diethylentriaminpentaessigsäure
≥99.0% (KT), suitable for suitability for complexometry
Synonym(e):
(Carboxymethylimino)-bis-(ethylennitrilo)-tetraessigsäure, Bis-(2-aminoethyl)-amin-N,N,N′,N″,N″-pentaessigsäure, DETAPAC, DTPA, Komplexon V, Penta-(carboxymethyl)-diethylentriamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[(HOOCCH2)2NCH2CH2]2NCH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
393.35
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116105
EC Number:
200-652-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1810219
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Diethylentriaminpentaessigsäure, suitable for suitability for complexometry, ≥99.0%
Quality Segment
assay
≥99.0% (KT), ≥99.0%
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
loss
≤0.1% loss on drying, 20°C, HV
mp
219-220 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤10 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
suitability
suitable for suitability for complexometry
functional group
amine, carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H23N3O10/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27)
InChI key
QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserer Titrations-Webseite.
Application
  • Grafting nanocellulose with diethylenetriaminepentaacetic acid: Development of a novel paper additive for enhancing recycled OCC pulp fibers by functionalizing nanocellulose with DTPA (Li et al., 2022).
  • Controlling multivalency and multimodality: Study on up to pentamodal dendritic platforms based on DTPA cores, illustrating DTPA′s role in multivalency and drug delivery systems (Pulido et al., 2014).
  • Adsorption of Hg (II) ions by DTPA-modified cellulose: Exploration of a DTPA-modified cellulose adsorbent for removing mercury ions from aqueous solutions (Li et al., 2019).
  • DTPA-functionalized multi-walled carbon nanotubes/titanium oxide-PVDF nanofiber membrane: Study on the effective separation of oil/water mixtures using a DTPA-functionalized membrane (Venkatesh et al., 2021).
Other Notes
Complexing agent for the chelation of iron in solution.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.083901.08426D1133
assay
≥99.0% (KT)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (titration)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
mp
219-220 °C (lit.)
mp
>206 °C (Decomposition)
mp
>206 °C (Decomposition)
mp
219-220 °C (lit.)
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤10 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
loss
≤0.1% loss on drying, 20°C, HV
loss
-
loss
-
loss
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylentriaminpentaessigsäure
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
392.0 °F - closed cup
flash_point_c
200 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-43-6
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf