The isotopes for this material have not been determined. The gadolinium source is listed as synthetic or transformed.
Wichtige Dokumente
381667
Diethylentriaminpentaessigsäure Gadolinium(III)-dihydrogensalz Hydrat
97%
Synonym(e):
Gadoliniumsäure
Qualitätsniveau
Assay
97%
Eignung der Reaktion
core: gadolinium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
129 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Gd+3].[H]O[H].OC(=O)CN(CCN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C14H23N3O10.Gd.H2O/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27;;/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27);;1H2/q;+3;/p-3
InChIKey
JBUMALASVLVYKI-UHFFFAOYSA-K
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
May I know the isotopes of the Gd in the compound, is it the natural Gd? Thanks!