Wichtige Dokumente
17213
Violett-Rot-Galle-Dextrose-Agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Synonym(e):
VRBD Agar, Violet Red Bile Glucose Agar without Lactose
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
according to ISO 21528-1:2017
according to ISO 21528-2:2017
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
agar, 12 g/L
bile salt mixture, 1.5 g/L
crystal violet, 0.002 g/L
glucose, 10 g/L
neutral red, 0.03 g/L
peptic digest of animal tissue, 7 g/L
sodium chloride, 5 g/L
yeast extract, 3 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
7.4±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Eignung
selective and differential for Enterobacter spp.
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for Salmonella spp.
selective and differential for Shigella spp.
selective and differential for Yersinia spp.
selective and differential for coliforms
selective and differential for enterobacteriaceae
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Salmonella, with 2,300+ serotypes, causes half of food-borne illnesses, often from dairy, poultry, and eggs.
Protokolle
General guidance for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae in food according to EN-ISO 8523:1991 and EN-ISO 4832:1991, respectively.