161993
p-Toluolsulfonsäure Monohydrat
reagent grade, 98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Dampfdichte
5.9 (vs air)
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
103-106 °C (lit.)
SMILES String
[H]O[H].Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
InChIKey
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Vergleichbares Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?