Fortfahren mit
D136808
2,2-Dimethoxypropan
reagent grade, 98%, liquid, suitable for analytical testing
Synonym(e):
Aceton-dimethylacetal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2C(OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.15
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-056-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635678
Assay:
98%
Grade:
reagent grade
Bp:
83 °C (lit.)
Vapor pressure:
60 mmHg ( 15.8 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
2,2-Dimethoxypropan, reagent grade, 98%
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor density
3.59 (vs air)
vapor pressure
60 mmHg ( 15.8 °C)
assay
98%
form
liquid
expl. lim.
31 %, 58 °F, 6 %, 27 °F
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.378 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
density
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether, ketal
SMILES string
COC(C)(C)OC
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,6-3)7-4/h1-4H3
InChI key
HEWZVZIVELJPQZ-UHFFFAOYSA-N
General description
2,2-Dimethoxypropane (DMP) is an organic building block commonly employed as a precursor to generate 2-methoxypropene (MPP). The degradation study of DMP in ionic liquids showed the formation of MPP and 2-ethoxypropene (EPP) in an identical ratio due to the tunneling effect. Conformational analysis of DMP based on ab initio calculations and matrix isolation infrared spectroscopy has been reported.[1] DMP reacts with water to produce methanol and acetone. This reaction has been employed in a method for the quantification of water in natural products by gas-liquid chromatography. Acidified DMP has been employed for the dehydration of biological samples.[2]
Application
Reagent for the preparation of 1,2-diols as acetonides.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
731378.029368.20391
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
98%
assay
≥99.4% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥94.0% (GC)
grade
reagent grade
grade
analytical standard
grade
synthesis grade
grade
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
vapor pressure
60 mmHg ( 15.8 °C)
vapor pressure
60 mmHg ( 15.8 °C)
vapor pressure
60 hPa ( 16 °C)
vapor pressure
-
refractive index
n20/D 1.378 (lit.)
refractive index
n20/D 1.378
refractive index
-
refractive index
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,2-Dimethoxypropan
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
14.0 °F - closed cup
flash_point_c
-10 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
77-76-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf