Fortfahren mit
1.06053
Diiodmethan
for the separation of minerals
Synonym(e):
Diiodmethan, Methyleniodid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 498,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CH2I2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.84
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
200-841-5
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
≥98.5% (GC)
Bp:
181 °C/1013 hPa (decomposition)
€ 498,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98.5% (GC)
form
liquid
potency
76 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for analytical testing)
bp
181 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
6 °C
solubility
0.8 g/L
density
3.3 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ICI
InChI
1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2
InChI key
NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98,5 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 3,310–3,320
Wasser (K. F.): ≤ 0,02 %
Freie Säure (als HI): ≤ 0,005 %
Abdampfrückstand: ≤ 0,005 %
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.181531584298.06064
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
99%
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
0.8 g/L
solubility
0.8 g/L
solubility
-
solubility
8.66 g/L
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
3.3 g/cm3 at 20 °C
density
3.3 g/cm3 at 20 °C
density
3.325 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.28 g/cm3 at 20 °C, 2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
181 °C/1013 hPa (decomposition)
bp
181 °C/1013 hPa (decomposition)
bp
67-69 °C/11 mmHg (lit.)
bp
41-43 °C (lit.), 42 °C/1013 hPa
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diiodmethan
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
106053010004022536072395