Fortfahren mit
8.10278
Dibrommethan
(stabilised) for synthesis
Synonym(e):
Dibromomethan, Methylenbromid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 35,80
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,70
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 495,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CH2Br2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.83
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
200-824-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.5% (GC)
Form:
liquid
€ 35,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
44 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
form
liquid
potency
108 mg/kg LD50, oral (Rat), >4000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
95-97 °C/1013 hPa
mp
-53 °C
solubility
11.7 g/L
density
2.49 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
BrCBr
InChI
1S/CH2Br2/c2-1-3/h1H2
InChI key
FJBFPHVGVWTDIP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Ultraviolett-Dosimetrie: Dibrommethan unterstützte die Entwicklung photochromer Perowskit-Nanokristalle und verbesserte ihre Anwendung bei der Überwachung und Dosimetrie ultravioletter Strahlung, die für Umwelt- und Gesundheitsschutzmaßnahmen von entscheidender Bedeutung sind (Chen et al., 2024).
  • Energiespeicherlösungen: Es wurde sowohl als Lösungsmittel als auch als elektrophiles Vernetzungsmittel bei der Synthese hochporöser hypervernetzter Polymere eingesetzt, die bei der Methanspeicherung unter hohem Druck wirksam sind. Dies unterstreicht seine Rolle bei der Weiterentwicklung der Materialwissenschaften für Energieanwendungen (Yang et al., 2024).
  • Messung halogenierter Verbindungen: Dibrommethan war maßgeblich an der Herstellung von photolumineszierenden Dünnfilmen aus Kupfer(I)-Iodid-Alkylpyridin beteiligt, die als Sensoren für flüchtige halogenierte Verbindungen verwendet werden und so die Nachweisfähigkeiten im Rahmen der chemischen Sicherheit und der Umweltüberwachung verbessern (Jamshidi et al., 2023).
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98,5 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 2,485–2,500
Identität (IR): entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibrommethan
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Ozone 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
74-95-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)