Wichtige Dokumente
N9005
1-Naphthylamin
97%
Synonym(e):
α-Naphthylamin, 1-Amino-naphthalin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Farbe
light tan to purple
bp
301 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
47-50 °C (lit.)
Dichte
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,11H2
InChIKey
RUFPHBVGCFYCNW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
It can also be used as a starting material to synthesize:
- [(S)-HY-Phos], a novel chiral phosphine-phosphoramidite ligand for use in rhodium-catalyzed asymmetric hydrogenation of various functionalized olefins.
- N-(naphthalen-1-yl)picolinamide.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?