Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 115,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H21IN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
460.31
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
212-996-6
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
form
solid
mp
278 °C (dec.) (lit.)
λmax
483 nm
SMILES string
[I-].CCN1\C(Oc2ccccc12)=C\C=C\c3oc4ccccc4[n+]3CC
InChI
1S/C21H21N2O2.HI/c1-3-22-16-10-5-7-12-18(16)24-20(22)14-9-15-21-23(4-2)17-11-6-8-13-19(17)25-21;/h5-15H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
FIZZUEJIOKEFFZ-UHFFFAOYSA-M
General description
3,3′-Diethyloxacarbocyanine iodide(DiOC) is a cyanine based dye which is used in the photosensitization of mitochondria and endoplastic recticulum in animals and plant cells.
Application
DiOC may be used as a conjugate for labelling cells for cytofluorometry studies . It may also be used in the imaging of carbon nanotubes(CNTs) using fluorescence microscopy. Staining of spermatozoa can potentially be done by DiOC which can be used in flow cytometric measurement and viability assay.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 99% | description 97% | description Dye content 95 % |
| assay 98% | assay 99% | assay 97% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 278 °C (dec.) (lit.) | mp 211 °C (dec.) (lit.) | mp 273 °C (dec.) (lit.) | mp 268-270 °C (dec.) (lit.) |
| form solid | form - | form powder or crystals | form solid |
| λmax 483 nm | λmax 765 nm | λmax 524 nm | λmax 560 nm |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?