Fortfahren mit
43608
3,3′-Dipropylthiadicarbocyaniniodid
suitable for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
3-Propyl-2-[5-[3-propyl-2(3H)-benzothiazolyliden]-1,3-pentadienyl]-benzothiazolium-iodid, DiSC3(5)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 375,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H27IN2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
546.53
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
€ 375,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
mp
245 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMF: soluble
fluorescence
λex 500 nm; λem 705 nm in DMF
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
[I-].CCCN1C(\Sc2ccccc12)=C\C=C\C=C\c3sc4ccccc4[n+]3CCC
InChI
1S/C25H27N2S2.HI/c1-3-18-26-20-12-8-10-14-22(20)28-24(26)16-6-5-7-17-25-27(19-4-2)21-13-9-11-15-23(21)29-25;/h5-17H,3-4,18-19H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
GDEURKKLNUGTDA-UHFFFAOYSA-M
Application
3,3′-Dipropylthiadicarbocyanine iodide [DiSC3(5)] is used as a fluorogenic probe to detect and measure changes in transmembrane potential or configuration induced by membrane altering agents.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Transmembranpotential Messungen[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
381306173754M047080
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 500 nm; λem 705 nm in DMF
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
solubility
DMF: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥98.0% (TLC)
assay
99%
assay
-
assay
≥90% (31P-NMR), ≥95.0% (@549nm, reversed phase HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)