CLS430639
Corning®-Zellkulturkolben
surface area 25 cm2, canted neck, cap (vented)
Synonym(e):
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
Größe auswählen
€ 52,60
Größe auswählen
About This Item
€ 52,60
Empfohlene Produkte
Materialien
canted neck
cap (vented)
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask
vent cap
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
cap
graduations
Verpackung
case of 200
Hersteller/Markenname
Corning 430639
Maximales Volumen
60 mL
Oberflächenbereich
25 cm2
Arbeitsvolumen
5-7.5 mL
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Aus optisch transparentem, nicht recyceltem Polystyrol hergestellt
- Für optimale Zelladhäsion behandelt
- Mit aufgedruckten Chargennummern für mühelose Rückverfolgung
- 100 % integritätsgetestet
- Gammasterilisiert und als pyrogenfrei zertifiziert
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Schräger Hals und belüfteter Deckel.
- 25 cm² verfügbare Wachstumsfläche
- Enthält eine Rampe vom Boden bis zum schrägen Hals, um das Gießen und den Pipettenzugang zu erleichtern.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Ensure optimal cell culture outcomes with ultrapure, endotoxin-free water. Learn about the impact of water impurities on mammalian cell cultures and how to achieve optimal cell growth.