Fortfahren mit
540293
Tetraalkylammoniumcarbonat, polymergebunden
macroporous, 40-90 mesh, extent of labeling: 2.5-3.5 mmol/g loading
Synonym(e):
MP-Carbonat-Harz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 127,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 429,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
macroporous
€ 127,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
macroporous
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis, reactivity: proton reactive
extent of labeling
2.5-3.5 mmol/g loading
particle size
40-90 mesh
SMILES string
[O-]C([O-])=O.C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.CC[N+](CC)(CC)Cc3ccccc3.CC[N+](CC)(CC)Cc4ccccc4
InChI
1S/2C13H22N.C10H10.C8H8.CH2O3/c2*1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;2-1(3)4/h2*7-11H,4-6,12H2,1-3H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;(H2,2,3,4)/q2*+1;;;/p-2
InChI key
RBIYTBCFDIQNIC-UHFFFAOYSA-L
Application
Polymer-bound tetraalkylammonium carbonate is a polymer-supported base used for scavenging acidic molecules. It can be used in polymer-assisted solution-phase (PASP) Suzuki reactions.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
540285477044549363
description
macroporous, 40-90 mesh, extent of labeling: 2.5-3.5 mmol/g loading
description
macroporous, 18-50 mesh, extent of labeling: 2.5-3.5 mmol/g N loading
description
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
description
100-200 mesh, extent of labeling: 0.7-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
macroporous
form
macroporous
form
-
form
-
particle size
40-90 mesh
particle size
18-50 mesh
particle size
200-400 mesh
particle size
100-200 mesh
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis, reactivity: proton reactive
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis, reactivity: proton reactive
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis, reactivity: amine reactive
extent of labeling
2.5-3.5 mmol/g loading
extent of labeling
2.5-3.5 mmol/g N loading
extent of labeling
1.0-1.5 mmol/g loading
extent of labeling
0.7-1.5 mmol/g loading
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)