Fortfahren mit
13623-U
Sepabeads® SP-207 Polymeric Adsorbent
20-60 mesh, bucket of 1000 g
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Sepabeads® SP-207, bucket of 1000 g
form
solid
Quality Segment
packaging
bucket of 1000 g
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
650 m2/g
matrix
brominated styrene-divinylbenzene
matrix active group
polymer
particle size
20-60 mesh
pore size
~1.20 mL/g pore volume, 105 Å mean pore size
density
1.18 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
separation technique
reversed phase
General description
Sepabeads® SP-207 is a nonionic polystyrene-divinylbenzene polymer resin used as column packing material. It is widely used as a adsorbent for purification in biopharmaceutical applications.
Application
  • Sepabeads® SP-207 was used in kinetic and thermodynamics investigation for adsorption/desorption behavio of anthocyanin pigments.
  • Sepabeads® SP-207 was used as column packing material for purification of phenolic fraction.
Dichtes Harz für die Anreicherung von hydrophoben Verbindungen aus dicken Fermentationslösungen. Die Bromierung schafft Vorteile gegenüber den Styrol/Divinylbenzol-Harzen: stark hydrophob, hohe Dichte, große Kapazität. Besonders nützlich in Anwendungen mit Fluß von unten nach oben.
Other Notes
Quellen in Toluol: 18 %
Legal Information
Diaion is a registered trademark of Mitsubishi Chemical Corp.
Sepabeads is a registered trademark of Mitsubishi Chemical Corp.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)