Merck
03790
Sigma-Aldrich
L-β-Homotryptophan -hydrochlorid
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
(S)-3-Amino-4-(3-indolyl)-buttersäure -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14N2O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.71
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
powder
Farbe
violet
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl.N[C@H](CC(O)=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2O2.ClH/c13-9(6-12(15)16)5-8-7-14-11-4-2-1-3-10(8)11;/h1-4,7,9,14H,5-6,13H2,(H,15,16);1H/t9-;/m0./s1
InChIKey
XALSUNLRNHITKL-FVGYRXGTSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)