Merck
168149
Sigma-Aldrich
L-Cystein
97%, for peptide synthesis
Synonym(e):
(R)-2-Amino-3-mercaptopropionsäure
About This Item
Lineare Formel:
HSCH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.16
Beilstein:
1721408
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
product name
L-Cystein, 97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +6.5±1.5°, c = 2 in 5 M HCl
Optische Reinheit
ee: 96% (GLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
240 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
hydrochloric acid: 5% in 1N, clear, colorless
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChIKey
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Allgemeine Beschreibung
L-Cystein ist eine schwefelhaltige nicht essenzielle Aminosäure. Es wird auf seine Fähigkeit zur Minderung der Colitis ulcerosa-Symptomen untersucht und als potenzielle Behandlung für die inflammatorischen Darmerkrankung (IBD) beurteilt.
Natürlich vorkommende nicht essenzielle Aminosäure.
Anwendung
L-Cystein kann als Cysteinquelle für die Herstellung von mit L-Cystein funktionalisierten Goldnanopartikeln zur Verwendung als Sonden in der kolorimetrischen Detektion von Hg2+ in wässrigen Lösungen verwendet werden.
Biochem./physiol. Wirkung
NMDA-Glutamat-Rezeptoragonist
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xin Li et al.
Journal of diabetes research, 2020, 9589507-9589507 (2020-02-23)
Chronic wounds are a major global health problem with the presence of biofilm significantly contributing to wound chronicity. Current treatments are ineffective in resolving biofilm and simultaneously killing the bacteria; therefore, effective biofilm-resolving drugs are needed. We have previously shown
L-cysteine supplementation attenuates local inflammation and restores gut homeostasis in a porcine model of colitis
Kim CJ
Biochim. Biophys. Acta Gen. Subj., 1790(10), 1161-1169 (2009)
L-cysteine functionalized gold nanoparticles for the colorimetric detection of Hg2+ induced by ultraviolet light
Chai F
Nanotechnology, 21(2), 025501-025501 (2009)
Antioxidant effects of sulfur-containing amino acids
Atmaca G
Yonsei Medical Journal, 45, 776-788 (2004)
Tanzila Mukhtar et al.
Scientific reports, 10(1), 4625-4625 (2020-03-15)
Neural stem cells (NSCs) generate neurons of the cerebral cortex with distinct morphologies and functions. How specific neuron production, differentiation and migration are orchestrated is unclear. Hippo signaling regulates gene expression through Tead transcription factors (TFs). We show that Hippo
Artikel
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Chromatograms
application for HPLC