Fortfahren mit
474606
(S,S)-(+)-N,N′-Bis-(3,5-di-tert.-butylsalicyliden)-1,2-cyclohexandiaminocobalt(II)
Synonym(e):
(S,S)-Co(salen), (S,S)-Jacobsen HKR catalyst
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 56,60
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 189,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[[[(CH3)3C]2C6H2-2-(O-)CH=N]2C6H10]Co
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
603.74
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
MDL number:
€ 56,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
mp
>350 °C (lit.)
Quality Segment
SMILES string
CC(C)(C)c1cc2C=[N@@H]3[C@H]4CCCC[C@@H]4[N@H]5=Cc6cc(cc(c6O[Co]35Oc2c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C36H54N2O2.Co/c1-33(2,3)25-17-23(31(39)27(19-25)35(7,8)9)21-37-29-15-13-14-16-30(29)38-22-24-18-26(34(4,5)6)20-28(32(24)40)36(10,11)12;/h17-22,29-30,39-40H,13-16H2,1-12H3;/q;+2/p-2/b37-21+,38-22+;/t29-,30-;/m0./s1
InChI key
ZFWPDJKMASHRPT-IKKUFEJKSA-L
Application
Catalyst for the hydrolytic kinetic resolution of terminal epoxides and the enantioselective ring opening of meso epoxides.
(S,S)-(+)-N,N′-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminocobalt(II) may be used as a catalyst for the Jacobsen′s hydrolytic kinetic resolution of racemic epoxides, which is a key step during the multi-step synthesis of (+)-patulolide C, macrosphelides(I and G), (-)-(3S,6R)-3,6-dihydroxy-10-methylundecanoic acid, dodoneine, epidodoneine and protein kinase C epsilon (PKCe) inhibitors.
Legal Information
Sold under license from Shasun Chemicals and Drugs Limited.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
404454404438404411
description
-
description
-
description
98%
description
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
>350 °C (lit.)
mp
330-332 °C (lit.)
mp
203-206 °C (lit.)
mp
205-207 °C (lit.)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)