Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 164,00 | |
| 100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.020,00 | |
| 500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 3.630,00 |
Über diesen Artikel
description
for ion-selective electrodes
Quality Level
product line
Selectophore™
quality
function tested
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCC1CONCCCNOCCCONCCCNOC1
InChI
1S/C28H60N4O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-28-26-35-31-22-16-20-29-33-24-18-25-34-30-21-17-23-32-36-27-28/h28-32H,2-27H2,1H3
InChI key
NQESDIIOYWZCLK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
5.2 Gew.% Nitrat-Ionophor VI (07295)
47.1 Gew.% Dibutylphthalat (80100)
0.6 Gew.% Tetraoctylammoniumchlorid (87991)
47.1 Gew.% Polyvinylchlorid mit hohem Molekulargewicht (81392)
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| product line Selectophore™ | product line Selectophore™ | product line Selectophore™ | product line Selectophore™ |
| quality function tested | quality function tested | quality function tested | quality function tested |
| description for ion-selective electrodes | description for ion-selective electrodes | description for ion-selective electrodes | description for ion-selective electrodes |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 07295-100MG | 04061838647863 |
| 07295-500MG | 04061832808543 |
| 07295-10MG | 04061832808536 |