Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 374,00 |
Über diesen Artikel
grade
Molecular Biology
Quality Level
form
liquid
concentration
40% in H2O
technique(s)
electrophoresis: suitable
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤10 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
suitability
in accordance for electrophoresis test
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| concentration 40% in H2O | concentration - | concentration - | concentration - |
| form liquid | form crystals | form - | form crystals |
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade - | grade - |
| suitability in accordance for electrophoresis test | suitability - | suitability - | suitability suitable for electrophoresis |
| technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) electrophoresis: suitable |
| impurities DNases, none detected, phosphatases, none detected, RNases, none detected, proteases, none detected | impurities ≤0.005% Acrylic acid content, ≤0.005% Water insolubles | impurities - | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acrylamid -Lösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
79-06-1
79-06-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 155063-1G | 04061837497872 |
| 01697-500ML | 04061838609625 |
| EHNC-016971-50UG | 04065265328173 |
| EHNC-016971-20UG | 04065265328166 |
| EHNC016971-50UG | 04061842697601 |
| EHNC016971-20UG | 04061842697595 |