Merck
8.00830
Acrylamid
for synthesis
Synonym(e):
Acrylamid, Acrylsäureamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H5NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
71.08
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
201-173-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.009 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
solid
autoignition temp.
424 °C
potency
177 mg/kg LD50, oral (Rat), 1141 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.0-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
125 °C/33.3 hPa
mp
84 °C
transition temp
flash point 138 °C
solubility
2040 g/L
density
1.127 g/cm3 at 25 °C
bulk density
500 kg/m3
SMILES string
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 %
Schmelzbereich
- unterer Wert:
≥ 83 °C
- oberer Wert: ≤ 86 °C
Identität (IR): entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acrylamid
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
wgk
WGK 3
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
79-06-1
CAS No.
79-06-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
800830902504022536768700
800830500004027269053468
800830050004022536362823
800830010004022536362816
800830100004022536362830