Merck
23701
Acrylamid
analytical standard
Synonym(e):
2-Propenamid, Acrylsäureamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2=CHCONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
71.08
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39031205
UNSPSC Code:
12352111
EC Number:
201-173-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605349
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2.45 (vs air)
vapor pressure
0.03 mmHg ( 40 °C)
assay
≥99.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
solubility
water: soluble 200 g/L at 20 °C
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
General description
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Application
Acrylamide may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in:
  • Environmental water samples using ion-exclusion chromatography-mass spectrometry system (IEC-MS).
  • Cereal-based food products by gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC–MS) and reversed phase-high performance liquid chromatography with diode array detection (RP-HPLC-DAD).
  • Potato-based foods by liquid chromatography with diode array detection (LC–DAD).
Refer to the products certificate of analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acrylamid
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
79-06-1
CAS No.
79-06-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)