Merck
28-5009
Sigma-Aldrich
Stärke -Lösung
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Konzentration
~1 % (w/v)
dilution
(for analytical testing)
Eignung
for titration
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)