Merck
33615
Stärke
puriss. p.a., from potato, reag. ISO, reag. Ph. Eur., soluble
Synonym(e):
Stärke, löslich
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H10O5)n
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-679-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
potato
Quality Segment
agency
USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur.
grade
puriss. p.a.
form
powder
quality
soluble
impurities
≤0.7% subst. red. Fehling sol. (as maltose)
ign. residue
≤0.5% (as SO4)
loss
≤13% loss on drying, 105 °C
color
white to off-white
pH
6.0-7.5
suitability
passes test for test of sensitivity
storage temp.
room temp
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12-/m1/s1
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Application
Stärke wird als Prüfverbindung bei der Herstellung von Anhydroalditolen wie 1,5-Anhydro-D-glucitol, 1,5-Anhydro-D-mannitol, 2,5-Anhydro-D-glucitol, 2,5-Anhydro-D-mannitol und 1,4-Anhydro-D-ribitol verwendet. Des Weiteren wird sie zur Herstellung von Ac-Medium für Untersuchungen der Pilzdiversität in hydrothermalen Tiefsee-Ökosystemen verwendet.
Biochem/physiol Actions
Stärke ist ein Kohlenhydrat, das aus mittels Glykosidbindungen verbundenen Glukoseeinheiten besteht. Der unverdaute Teil der Kartoffelstärke wird als resistente Stärke (RS) bezeichnet. Die resistente Stärke RS4 reduziert die Konzentrationen des Gesamtcholesterins und der Triglyceride im Serum und erhöht die Konzentration von HDL-Cholesterin in Wistar-Ratten.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Polysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stärke
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)