Merck
19-1190
Sigma-Aldrich
May-Grünwald-Färbung
Synonym(e):
May-Grünwald Stain
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Lagertemp.
15-25°C
Anwendung
Für die Differentialfärbung von zellulären Blutbestandteilen.
Angaben zur Herstellung
Hergestellt mit nicht polychromem (nicht oxidiertem) Methylenblau und Eosin Y.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
53.6 °F
Flammpunkt (°C)
12 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)