Wichtige Dokumente
19-0870
Mangan(II)-chlorid Tetrahydrat
JIS special grade, ≥99.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
JIS special grade
Assay
≥99.0%
Form
flakes
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
3.5-6 (25 °C, 50 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
58 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Mn]Cl.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChIKey
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Brain
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?